Stampa…
N,N-Dietilanilina
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8987-1L OR8987-500ML
APOSOR8987-1LEA 55.3 EUR
APOSOR8987-1L APOSOR8987-500ML
N,N-Dietilanilina
N,N-Dietilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
Punto di ebollizione: 217 °C
Punto di fusione: –38 °C
Densità: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009042
CAS Number: 91-66-7
EINECS: 202-088-8
UN: 2432
ADR: 6.1,III