Stampa…
Aniline sulphate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8983-25G OR8983-5G OR8983-100G
APOSOR8983-25GEA 43.5 EUR
APOSOR8983-25G APOSOR8983-5G APOSOR8983-100G
Aniline sulphate
Aniline sulphate
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₄S
Densità: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013110
CAS Number: 542-16-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III