Stampa…
Anilina cloridrato
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Phenylamine HCl, Aminobenzene hydrochloride, Anilinium chloride, Aminobenzene HCl, Phenylamine hydrochloride
OR8982-100G OR8982-2.5KG OR8982-500G
APOSOR8982-100GEA 90.2 EUR
APOSOR8982-100G APOSOR8982-2.5KG APOSOR8982-500G
Anilina cloridrato
Anilina cloridrato
Formula: C₆H₈ClN
Peso molecolare: 129,59 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C
Punto di fusione: 196…200 °C
Densità: 1,221 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012958
CAS Number: 142-04-1
UN: 1548
ADR: 6.1,III