Stampa…
2-Chloro-4-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Chloropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Chloro-4-pyridinylboronic acid, 2-Chloropyridine-4-boronic acid
OR8981-1G OR8981-5G OR8981-25G
APOSOR8981-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8981-1G APOSOR8981-5G APOSOR8981-25G
2-Chloro-4-pyridineboronic acid
2-Chloro-4-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BClNO₂
Peso molecolare: 157,36 g/mol
Punto di fusione: 155…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788416
CAS Number: 458532-96-2