Stampa…
2,3-Dibromo-5-picoline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3-Dibromo-5-methylpyridine
OR8978-1G OR8978-5G OR8978-25G
APOSOR8978-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8978-1G APOSOR8978-5G APOSOR8978-25G
2,3-Dibromo-5-picoline
2,3-Dibromo-5-picoline
Formula: C₆H₅Br₂N
Peso molecolare: 250.92 g/mol
Punto di ebollizione: 270.8 °C
Punto di fusione: 52…56 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112574
CAS Number: 29232-39-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III