Stampa…
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-3-picoline
OR8977-1G OR8977-25G OR8977-5G
APOSOR8977-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8977-1G APOSOR8977-25G APOSOR8977-5G
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
5-Bromo-2-chloro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,47 g/mol
Punto di ebollizione: 78 °C/3mmHg
Punto di fusione: 40…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095093
CAS Number: 29241-60-9