Stampa…
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8969-100G OR8969-25G OR8969-5G
APOSOR8969-100GEA 185 EUR
APOSOR8969-100G APOSOR8969-25G APOSOR8969-5G
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
(R)-(-)-Ethyl-3-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Densità: 1,092 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03093637
CAS Number: 25137-01-3