Stampa…
(R)-(-)-Nipecotic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic acid, D-Nipecotic acid
OR8967-1G OR8967-25G OR8967-5G
APOSOR8967-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8967-1G APOSOR8967-25G APOSOR8967-5G
(R)-(-)-Nipecotic acid
(R)-(-)-Nipecotic acid
Formula: C₆H₁₁NO₂
Punto di fusione: 250…255 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01630787
CAS Number: 25137-00-2