Stampa…
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8966-100G OR8966-25G OR8966-500G
APOSOR8966-100GEA 53.8 EUR
APOSOR8966-100G APOSOR8966-25G APOSOR8966-500G
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₇NO₃
Punto di fusione: 155…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066212
CAS Number: 4042-36-8
EINECS: 223-735-0