Stampa…
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: L-Pyroglutamic Acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, H-Pyr-OH, (S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
OR8965-100G OR8965-500G
APOSOR8965-100GEA 21.9 EUR
APOSOR8965-100G APOSOR8965-500G
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₇NO₃
Punto di fusione: 155…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005272
CAS Number: 98-79-3
EINECS: 202-700-3