Stampa…
2',6'-Dihydroxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8963-100G OR8963-10G
APOSOR8963-100GEA 84.1 EUR
APOSOR8963-100G APOSOR8963-10G
2',6'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',6'-Dihydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₃
Punto di fusione: 156…159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002270
CAS Number: 699-83-2
EINECS: 211-833-6