Stampa…
α,α'-Dibromo-o-xylene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Bis(bromomethyl)benzene, o-Xylylene bromide, o-Xylylene dibromide, alpha,alpha'-Dibromo-o-xylene, o-Xylene dibromide
OR8961-100G OR8961-25G
APOSOR8961-100GEA 102 EUR
APOSOR8961-100G APOSOR8961-25G
α,α'-Dibromo-o-xylene
α,α'-Dibromo-o-xylene
Formula: C₈H₈Br₂
Peso molecolare: 263,96 g/mol
Punto di fusione: 91…96 °C
Densità: 1,96 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000175
CAS Number: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 3261
ADR: 8,II