8-Quinolinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Punto di fusione: 183…189 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047619 CAS Number: 86-59-9 |