Stampa…
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid, 4-Nitropyrazole-3-carboxylic acid
OR8951-100G OR8951-25G
APOSOR8951-100GEA 244 EUR
APOSOR8951-100G APOSOR8951-25G
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 98%
4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C₄H₃N₃O₄
Peso molecolare: 157,085 g/mol
Punto di fusione: 223…225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00090899
CAS Number: 5334-40-7