Stampa…
2-Amino-1,3,5-triazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3,5-Triazin-2-amine, 1,3,5-Triazine-2-amine, 1,3,5-Triazine-2-ylamine
OR8949-1G OR8949-5G
APOSOR8949-1GEA 81.5 EUR
APOSOR8949-1G APOSOR8949-5G
2-Amino-1,3,5-triazine 98%
2-Amino-1,3,5-triazine
Formula: C₃H₄N₄
Punto di fusione: 219…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023179
CAS Number: 4122-04-7
EINECS: 223-920-6