Stampa…
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene
OR8945-100G OR8945-25G OR8945-500G
APOSOR8945-100GEA 66.9 EUR
APOSOR8945-100G APOSOR8945-25G APOSOR8945-500G
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene 97%
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrClI
Peso molecolare: 317,35 g/mol
Punto di ebollizione: 160…162 °C/15mmHg
Punto di fusione: 33…35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079709
CAS Number: 31928-47-9