3-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR8943-5G
OR8943-1G
APOSOR8943-5GEA
190
EUR
APOSOR8943-5G
APOSOR8943-1G
3-Methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
3-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula:
C₇H₇ClO₃S Punto di ebollizione: 158…159 °C/20mmHg Densità: 1,46 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318155 CAS Number: 10130-74-2 UN: 3265 ADR: 8,II |