Stampa…
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methoxy-4-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR8942-1G OR8942-25G OR8942-5G
APOSOR8942-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8942-1G APOSOR8942-25G APOSOR8942-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride 98%
2-Methoxy-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClNO₅S
Punto di fusione: 90…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094697
CAS Number: 21320-91-2
UN: 3261
ADR: 8,II