Stampa…
1,2-Diiodobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR8941-100G OR8941-25G
APOSOR8941-100GEA 132 EUR
APOSOR8941-100G APOSOR8941-25G
1,2-Diiodobenzene 99%
1,2-Diiodobenzene
Formula: C₆H₄I₂
Peso molecolare: 329,91 g/mol
Punto di ebollizione: 282 °C/15mmHg
Punto di fusione: 23,3…23.7 °C
Densità: 2,524 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001038
CAS Number: 615-42-9
EINECS: 210-425-5