Stampa…
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
OR8940-1G OR8940-5G OR8940-25G
APOSOR8940-1GEA 26.3 EUR
APOSOR8940-1G APOSOR8940-5G APOSOR8940-25G
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₄ClNO₂S
Peso molecolare: 201,63 g/mol
Punto di fusione: 65…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052341
CAS Number: 69360-26-5
UN: 3261
ADR: 8,II