Stampa…
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-3-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR8938-25G OR8938-5G
APOSOR8938-25GEA 270 EUR
APOSOR8938-25G APOSOR8938-5G
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-3-methylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₂S
Peso molecolare: 269,55 g/mol
Punto di fusione: 57…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094696
CAS Number: 72256-93-0
UN: 3261
ADR: 8,II