Stampa…
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-(Methylsulphonyl)phenyl)acetic acid
OR8936-1G OR8936-5G OR8936-25G
APOSOR8936-1GEA 49.5 EUR
APOSOR8936-1G APOSOR8936-5G APOSOR8936-25G
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid 95+%
4-(Methylsulphonyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₁₀O₄S
Peso molecolare: 214,24 g/mol
Punto di fusione: 136…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216495
CAS Number: 90536-66-6