Stampa…
Methyl-4-aminosalicylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-amino-2-hydroxybenzoate
OR8934-100G OR8934-25G OR8934-500G
APOSOR8934-100GEA 120 EUR
APOSOR8934-100G APOSOR8934-25G APOSOR8934-500G
Methyl-4-aminosalicylate 97%
Methyl-4-aminosalicylate
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,18 g/mol
Punto di fusione: 124…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00088091
CAS Number: 4136-97-4
EINECS: 223-958-3