Stampa…
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(2-Aminoethoxy)-2-methoxybenzene
OR8932-100G OR8932-25G
APOSOR8932-100GEA 193 EUR
APOSOR8932-100G APOSOR8932-25G
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine 98%
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,21 g/mol
Punto di ebollizione: 98 °C/0,4mmHg
Densità: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00235185
CAS Number: 1836-62-0
UN: 2735
ADR: 8,III