Stampa…
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl-4-nitropyrazole
OR8929-25G OR8929-100G OR8929-500G
APOSOR8929-25GEA 20.5 EUR
APOSOR8929-25G APOSOR8929-100G APOSOR8929-500G
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formula: C4H5N3O2
Peso molecolare: 127,10 g/mol
Punto di ebollizione: 325 °C
Punto di fusione: 131…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037864
CAS Number: 5334-39-4