Stampa…
Methyl-5-bromovalerate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-Bromovalerate, 5-Bromovaleric acid methyl ester
OR8928-100G OR8928-500G
APOSOR8928-100GEA 69.6 EUR
APOSOR8928-100G APOSOR8928-500G
Methyl-5-bromovalerate
Methyl-5-bromovalerate
Formula: BrH₂C(CH₂)₃COOCH₃
Peso molecolare: 195.06 g/mol
Densità: 1.363 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000265
CAS Number: 5454-83-1