5-Isoquinolinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₇NO₂ Punto di ebollizione: 60…62 °C/11mmHg Punto di fusione: 275…281 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788744 CAS Number: 27810-64-6 |