5-Bromo-2-methoxyphenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR8907-100G
OR8907-25G
APOSOR8907-100GEA
156
EUR
APOSOR8907-100G
APOSOR8907-25G
5-Bromo-2-methoxyphenol
5-Bromo-2-methoxyphenol
Formula:
C₇H₇BrO₂ Punto di ebollizione: 150 °C/20mmHg Punto di fusione: 63…65 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00673137 CAS Number: 37942-01-1 |