Stampa…
5-Bromoisoquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8906-25G OR8906-100G
APOSOR8906-25GEA 69.8 EUR
APOSOR8906-25G APOSOR8906-100G
5-Bromoisoquinoline 98%
5-Bromoisoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
Peso molecolare: 208,06 g/mol
Punto di ebollizione: 95…97 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 81…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646405
CAS Number: 34784-04-8