Stampa…
4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8902-1G OR8902-25G OR8902-5G
APOSOR8902-1GEA 17.6 EUR
APOSOR8902-1G APOSOR8902-25G APOSOR8902-5G
4-(Aminomethyl)benzonitrile 97%
4-(Aminomethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,1625 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C/16mmHg
Punto di fusione: 19…20 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00025578
CAS Number: 10406-25-4