Stampa…
4-Amino-3-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8895-1G OR8895-25G OR8895-5G OR8895-100G
APOSOR8895-1GEA 22 EUR
APOSOR8895-1G APOSOR8895-25G APOSOR8895-5G APOSOR8895-100G
4-Amino-3-methylpyridine
4-Amino-3-methylpyridine
Formula: C₆H₈N₂
Punto di fusione: 106…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01704431
CAS Number: 1990-90-5
EINECS: 217-872-5