Norlaudanosine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride, Tetrahydropapaverine Hydrochloride
Formula:
C₂₀H₂₅NO₄ Peso molecolare: 379.88 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00035267 CAS Number: 6429-04-5 |