Stampa…
1-n-Propyl-4-piperidone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8890-100G OR8890-25G
APOSOR8890-100GEA 213 EUR
APOSOR8890-100G APOSOR8890-25G
1-n-Propyl-4-piperidone
1-n-Propyl-4-piperidone
Formula: C₈H₁₅NO
Punto di ebollizione: 56 °C/1mmHg
Densità: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010433
CAS Number: 23133-37-1