Stampa…
3-Bromo-4-chloroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-chloro-4-methoxybenzene
OR8887-25G OR8887-5G OR8887-100G
APOSOR8887-25GEA 88.7 EUR
APOSOR8887-25G APOSOR8887-5G APOSOR8887-100G
3-Bromo-4-chloroanisole
3-Bromo-4-chloroanisole
Formula: C₇H₆BrClO
Peso molecolare: 221,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070739
CAS Number: 2732-80-1