Stampa…
2-Bromo-4-formylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8883-25G OR8883-5G OR8883-100MG
APOSOR8883-25GEA 168 EUR
APOSOR8883-25G APOSOR8883-5G APOSOR8883-100MG
2-Bromo-4-formylpyridine 97%
2-Bromo-4-formylpyridine
Formula: C₆H₄BrNO
Punto di fusione: 52…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039311
CAS Number: 118289-17-1