Stampa…
2-Amino-3-methoxypyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8879-1G OR8879-25G OR8879-5G
APOSOR8879-1GEA 102 EUR
APOSOR8879-1G APOSOR8879-25G APOSOR8879-5G
2-Amino-3-methoxypyridine 97%
2-Amino-3-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374874
CAS Number: 10201-71-5