Stampa…
3-Amino-2-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8878-25G OR8878-5G OR8878-1G
APOSOR8878-25GEA 114 EUR
APOSOR8878-25G APOSOR8878-5G APOSOR8878-1G
3-Amino-2-methylpyridine 98%
3-Amino-2-methylpyridine
Formula: C₆H₈N₂
Punto di fusione: 114…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788195
CAS Number: 3430-10-2