3-Bromopicolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄BrNO₂ Punto di fusione: 141…144 °C Densità: 1,813 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01320380 CAS Number: 30683-23-9 |