Stampa…
Ethylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8874-1G OR8874-5G
APOSOR8874-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8874-1G APOSOR8874-5G
Ethylboronic acid
Ethylboronic acid
Formula: C₂H₇BO₂
Punto di fusione: 84…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01074536
CAS Number: 4433-63-0