Stampa…
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8871-1G OR8871-25G OR8871-5G
APOSOR8871-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8871-1G APOSOR8871-25G APOSOR8871-5G
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₄
Punto di ebollizione: 371…372 °C
Punto di fusione: 202…207 °C
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095127
CAS Number: 192182-54-0