Stampa…
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
OR8870-25G OR8870-5G OR8870-100G
APOSOR8870-25GEA 88.7 EUR
APOSOR8870-25G APOSOR8870-5G APOSOR8870-100G
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₃
Peso molecolare: 152,95 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03411572
CAS Number: 163105-90-6