Stampa…
2-Chloro-3-thiopheneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Chlorothiophen-3-yl)boronic acid
OR8869-1G OR8869-5G
APOSOR8869-1GEA 91.6 EUR
APOSOR8869-1G APOSOR8869-5G
2-Chloro-3-thiopheneboronic acid
2-Chloro-3-thiopheneboronic acid
Formula: C₄H₄BClO₂S
Peso molecolare: 162,4 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05662391
CAS Number: 177734-82-6