Stampa…
2,3,5-Trichlorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,5-Trichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,3,5-trichlorophenyl)borane, (2,3,5-Trichlorophenyl)metaboric acid
OR8867-5G OR8867-10G
APOSOR8867-5GEA 181 EUR
APOSOR8867-5G APOSOR8867-10G
2,3,5-Trichlorophenylboronic acid 98%
2,3,5-Trichlorophenylboronic acid
Formula: C₆H₄BCl₃O₂
Peso molecolare: 225,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01630856
CAS Number: 212779-19-6