Stampa…
5-Bromopyrimidin-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8863-100G OR8863-25G OR8863-5G
APOSOR8863-100GEA 342 EUR
APOSOR8863-100G APOSOR8863-25G APOSOR8863-5G
5-Bromopyrimidin-2-ol
5-Bromopyrimidin-2-ol
Formula: C₄H₃BrN₂O
Punto di fusione: 230 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233952
CAS Number: 214290-49-0