Stampa…
Acetonilacetone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Hexane-2,5-dione, 2,5-Hexanedione
OR8860-100G OR8860-500G
APOSOR8860-100GEA 94.5 EUR
APOSOR8860-100G APOSOR8860-500G
Acetonilacetone 98%
Acetonilacetone
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Punto di ebollizione: 185…192 °C
Punto di fusione: –6 to –5 °C
Densità: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008792
CAS Number: 110-13-4
EINECS: 203-738-3