Stampa…
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl cyclohex-1-enecarboxylate
OR8858-10G OR8858-5G
APOSOR8858-10GEA 133 EUR
APOSOR8858-10G APOSOR8858-5G
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate 98%
Methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₂O₂
Peso molecolare: 140,182 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001544
CAS Number: 18448-47-0