Stampa…
Coumarin-6-carboxaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8856-1G OR8856-5G
APOSOR8856-1GEA 72.7 EUR
APOSOR8856-1G APOSOR8856-5G
Coumarin-6-carboxaldehyde 95+%
Coumarin-6-carboxaldehyde
Formula: C₁₀H₆O₃
Punto di fusione: 192…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01941322
CAS Number: 51690-26-7