Stampa…
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
OR8853-100G OR8853-25G
APOSOR8853-100GEA 219 EUR
APOSOR8853-100G APOSOR8853-25G
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde
Formula: C₆H₆O₃
Peso molecolare: 126.11 g/mol
Punto di ebollizione: 114…116 °C/1mmHg
Punto di fusione: 32…35 °C
Densità: 1.243 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003234
CAS Number: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857