Stampa…
2-Bromo-3-chloropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR8849-5G OR8849-25G OR8849-100G
APOSOR8849-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8849-5G APOSOR8849-25G APOSOR8849-100G
2-Bromo-3-chloropyridine
2-Bromo-3-chloropyridine
Formula: C₅H₃BrClN
Punto di fusione: 58…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039344
CAS Number: 96424-68-9