Stampa…
Methyl malonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 3-chloro-3-oxopropanoate
OR8845-100G OR8845-25G OR8845-250G
APOSOR8845-100GEA 119 EUR
APOSOR8845-100G APOSOR8845-25G APOSOR8845-250G
Methyl malonyl chloride 97%
Methyl malonyl chloride
Formula: C₄H₅ClO₃
Peso molecolare: 136,53 g/mol
Punto di ebollizione: 57…59 °C/12mmHg
Densità: 1,273 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013657
CAS Number: 37517-81-0
EINECS: 253-540-6
UN: 3265
ADR: 8,II